Få mere at vide
Texwipe™ Steril 70% isopropanol
Artikelnummer. p-2912509 Shop alle Texwipe produkter
Volumen (engelsk):
16 oz.
1 gal.
Beholdertype:
Trigger sprayflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Artikelnummer. 15752406
Brand: Texwipe™ TX3270
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Certifikater for behandling, analyse og overholdelse
Fordamper med ekstremt lav restkoncentration
Steril opløsning indeholder 70 volumen%. USP isopropylalkohol med 30% USP renset vand. Opløsningen filtreres μ0,2 m, fyldes i rengjorte beholdere, pakkes i dobbelt sække og emballeres i forseglet polyposebeklædning og gammabestråles til et sterilitetsniveau på 10-6 .
  • Fordamper med ekstremt lave restkoncentrationer
  • Eliminerer blanding, filtrering, sterilisering, forarbejdning og QC udgifter til intern produktion af sterile alkohol/vand-blandinger
  • Hver beholder er partikodet med en udløbsdato
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Udseende Klar
Certificeringer/compliance USP
Sammensætning 70 % USP Isopropylalkohol og 30 % USP Oprenset vand
Koncentration 70%
Beholdertype Trigger sprayflaske
Filtreret 0,2μ m
Til brug med (applikation) Overfladerengøring, bred ned for at passere igennem til kontrollerede miljøer, eliminerer blanding, filtrering, sterilisering, forarbejdning og QC omkostninger ved intern produktion af sterile alkohol/vand-blandinger
Inkluderer Certifikater for behandling, analyse og overholdelse
Volumen (engelsk) 16 oz.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol