Få mere at vide
Texwipe™ Steril 70% isopropanol
Artikelnummer. 15762406 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Mængde:
16 oz.
1 gal.
Beholdertype:
Bottle
Trigger sprayflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Beholdertype unitSize
15762406 1 gal. Bottle Pakke med 4
15752406 16 oz. Trigger sprayflaske Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15762406 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX3290
Indeholder
Certifikater for behandling, analyse og overholdelse
Fordamper med ekstremt lav restkoncentration
Steril opløsning indeholder 70 volumen%. USP isopropylalkohol med 30% USP renset vand. Opløsningen filtreres μ0,2 m, fyldes i rengjorte beholdere, pakkes i dobbelt sække og emballeres i forseglet polyposebeklædning og gammabestråles til et sterilitetsniveau på 10-6 .
  • Fordamper med ekstremt lave restkoncentrationer
  • Eliminerer blanding, filtrering, sterilisering, forarbejdning og QC udgifter til intern produktion af sterile alkohol/vand-blandinger
  • Hver beholder er partikodet med en udløbsdato
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance USP
Sammensætning 70 % USP Isopropylalkohol og 30 % USP Oprenset vand
Koncentration 70%
Beholdertype Bottle
Filtreret 0,2μ m
Til brug med (applikation) Overfladerengøring, bred ned for at passere igennem til kontrollerede miljøer, eliminerer blanding, filtrering, sterilisering, forarbejdning og QC omkostninger ved intern produktion af sterile alkohol/vand-blandinger
Inkluderer Certifikater for behandling, analyse og overholdelse
Mængde 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • texwipe 70% isopropyl alcohol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol