Indeholder
Certifikater for behandling, analyse og overholdelse
Steril opløsning indeholder 70 volumen%. USP isopropylalkohol med 30% USP renset vand. Opløsningen filtreres μ0,2 m, fyldes i rengjorte beholdere, pakkes i dobbelt sække og emballeres i forseglet polyposebeklædning og gammabestråles til et sterilitetsniveau på 10-6 .
- Fordamper med ekstremt lave restkoncentrationer
- Eliminerer blanding, filtrering, sterilisering, forarbejdning og QC udgifter til intern produktion af sterile alkohol/vand-blandinger
- Hver beholder er partikodet med en udløbsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Sterilitet | Steril |
| Udseende | Klar |
| Certificeringer/compliance | USP |
| Sammensætning | 70 % USP Isopropylalkohol og 30 % USP Oprenset vand |
| Koncentration | 70% |
| Beholdertype | Trigger sprayflaske |
| Filtreret | 0,2μ m |
| Til brug med (applikation) | Overfladerengøring, bred ned for at passere igennem til kontrollerede miljøer, eliminerer blanding, filtrering, sterilisering, forarbejdning og QC omkostninger ved intern produktion af sterile alkohol/vand-blandinger |
| Inkluderer | Certifikater for behandling, analyse og overholdelse |
| Show More |