Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med skruelåg 5,0 mL - Mikrorør
Artikelnummer. 17670006 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17670006 5 ml Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 17670006 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030113500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00 DKK
    950.00 DKK / Pakke med 200
    Spare 10.00 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Eppendorf Tubes™ med skruelåg er dit ideelle valg, når du arbejder med mellemstore prøvevolumener (0,5 - 5,0 ml). SafeCode-varianter forbedrer prøveidentifikation, mens BioBased-muligheden, fremstillet ved brug af vedvarende ressourcer, giver et miljøvenligt alternativ uden at gå på kompromis med ydeevnen.
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
  • Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
  • Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
  • Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
  • Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
  • Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Ren, Steril/Pyrogen-/DNase-/RNase-/Human og bakteriel DNA-free , og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
  • 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation.
  • ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Steril, pyrogen-, DNase-, RNase-, human og bakteriel DNA-free
Lukningsmateriale HDPE
Farve Farveløs
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Polypropylen
Inkluderer Mikrorør med 2D Datamatrix-kode (SafeCode)
nr. pr. pakke 100/Pk.
Emballage 200 rør (2 poser x 100 rør)
Mængde 200 Pk.
Sterilitet Steril
RNase fri Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
UV-modstand Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Rør