Få mere at vide
Isofield™ Steridon Sterile Cleanroom Coverall med hætte og integreret ansigtsmaske - Grade A/B kompatibel
Beskrivelse
- Steril renrumsoverall med hætte og integreret ansigtsmaske
- Latexfri, lukket og elastisk ansigt, håndled og ankler
- Ergo-fit design på ryg og skuldre giver større bevægelsesområde
- Integreret ansigtsmaske med et guidet tie-on system for at lette nem påføring og sikker pasform
- Aseptisk præsenteret fold
- Farvekodede venstre og højre indvendige faner for at gøre det nemt at tage på
- Aftagelige udvendige faner ved lynlåsen for at sikre, at det sterile felt bevares
- Valideret for sterilitet ved røntgen
- Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC, COI Tilgængelig til download online
- QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
- Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsesbeklædning under forhold med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
- Materialer, der anvendes i beskyttelsesbeklædning, er modstandsdygtige over for gennemtrængning af syntetisk blod ISO 16603:2004
- Viral penetrationstest (væskeudfordring: Bacteriophage Phi-X174) ISO 16604:2004
- Materiale modstand mod våd bakteriel penetration ISO 22610
- Modstandsdygtighed over for gennemtrængning af biologisk forurenede aerosoler ISO 22611
- Modstandsdygtighed over for tør mikrobiel penetration ISO 22612
- Basisvægt ASTM D3776
- Dry Mullen Burst Strength TAPPI T403
- Grab Trækstyrke CD ASTM D5034
- Grib Trækstyrke MD ASTM D5034
- Trapez Tear MD ASTM D5733-95
- Wet Peel CD (indvendig/ydre) ASTM F904-98
- Hydrostatisk hoved (med skærm) AATCC 127
- Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) ASTM E96 Procedure D
- Static Decay MD/CD WSP 40.2
- Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2: 2015
- Partikel renlighed– Helmke Drum Test: Klasse 1
- Overfladeresistivitet ASTM D257
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | 2X-lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Åben |
| Manchet stil | Dækket elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |