Få mere at vide
Isofield™ Steridon Sterile Cleanroom Coverall med hætte - Klasse A/B kompatibel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178904
Skift visning
Størrelse:
2X-lille
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
30178904 2X-stor -
30178837 2X-lille -
30178838 X-Small Pakke med 20
30178874 Lille Pakke med 20
30178901 Medium Pakke med 20
30178888 Større Pakke med 20
30178866 X-Large Pakke med 20
30178877 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30178904 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 80111XXL
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tri-laminat Steridon heldragten er aseptisk foldet og kan tages på på 60 sekunder eller mindre, valideres steril via røntgen og testes mod kemo til ASTM F 739. Den antistatiske virale barriere med lavt fnug giver vigtig beskyttelse i klasse A/B-miljøer til alle renrumsaktiviteter.
  • Steril renrumsoverall med hætte
  • Latexfri, lukket og elastisk ansigt, håndled og ankler
  • Ergo-fit design på ryg og skuldre giver større bevægelsesområde
  • Aseptisk præsenteret fold
  • Farvekodede venstre og højre indvendige faner for at gøre det nemt at tage på
  • Aftagelige udvendige faner ved lynlåsen for at sikre, at det sterile felt bevares
  • Valideret for sterilitet ved røntgen
  • Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
  • Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsesbeklædning under forhold med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Materialer, der anvendes i beskyttelsesbeklædning, er modstandsdygtige over for gennemtrængning af syntetisk blod ISO 16603:2004
  • Viral penetrationstest (væskeudfordring: Bacteriophage Phi-X174) ISO 16604:2004
  • Materiale modstand mod våd bakteriel penetration ISO 22610
  • Modstandsdygtighed over for gennemtrængning af biologisk forurenede aerosoler ISO 22611
  • Modstandsdygtighed over for tør mikrobiel penetration ISO 22612
  • Basisvægt ASTM D3776
  • Dry Mullen Burst Strength TAPPI T403
  • Grab Trækstyrke CD ASTM D5034
  • Grib Trækstyrke MD ASTM D5034
  • Trapez Tear MD ASTM D5733-95
  • Wet Peel CD (indvendig/ydre) ASTM F904-98
  • Hydrostatisk hoved (med skærm) AATCC 127
  • Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) ASTM E96 Procedure D
  • Static Decay MD/CD WSP 40.2
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2: 2015
  • Partikel renlighed– Helmke Drum Test: Klasse 1
  • Overfladeresistivitet ASTM D257
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Åben
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet, åben ansigt
Lukketype Lynlås
Sømtype Bundet
Sterilitet Steril
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Væske, Partikel
Antal lommer Ingen
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)