Få mere at vide
Merck Stericup™ Hurtigfrigørelsesflaske Top-modtagerflasker
Artikelnummer. 15987996 Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 15987996
Brand: Merck S200B10RE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stericup™ Quick Release-modtagerkolbe til flasketopfiltrering inkluderer en klikforsegling, der giver et sikkert greb under våde og tørre forhold.
Steritop™ flasketopfilterenheder giver et stort filterområde til hurtig sterilfiltrering af vandige væsker til smalmundede (33 mm) eller bredmundede (45 mm) flasker.
En lille flig inde i tragten sikrer et valgfrit forfilter på plads under filtrering.
For yderligere beskyttelse mod forurening er gevindene til flaskefastgørelse blevet lidt forsænket i tilfælde af, at tragten ved et uheld rører en arbejdsflade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udtagsfitting 45 mm
Volumen (metrisk) 1000 mL