Beskrivelse
Stericup™ Quick Release-modtagerkolbe til flasketopfiltrering inkluderer en klikforsegling, der giver et sikkert greb under våde og tørre forhold.
Steritop™ flasketopfilterenheder giver et stort filterområde til hurtig sterilfiltrering af vandige væsker til smalmundede (33 mm) eller bredmundede (45 mm) flasker.
En lille flig inde i tragten sikrer et valgfrit forfilter på plads under filtrering.
For yderligere beskyttelse mod forurening er gevindene til flaskefastgørelse blevet lidt forsænket i tilfælde af, at tragten ved et uheld rører en arbejdsflade.
Tekniske data
Tekniske data
| Udtagsfitting | 45 mm |
| Volumen (metrisk) | 250 ml |