Få mere at vide
Merck Stericup™ Quick Release-HV sterile vakuumflaskefiltreringssystemer
Shop alle Merck produkterBeskrivelse
Stericup™ Quick Release-HV sterilt vakuumfiltreringssystem har et design og en afbalanceret profil, der forbedrer stabiliteten under filtrering i tætte laminære hætter.
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem er den mest effektive engangsproces til engangsforberedelse af sterile medier. Den kombinerer en Steritop™ filterenhed med en modtagerkolbe til behandling og opbevaring af volumener fra 150 mL til 1000 mL i et enkelt, brugsklart format.
Dens spidsfri, grebsvenlige kolbedesign og afbalancerede profil forbedrer stabiliteten under filtrering i tætte laminære strømningshætter, og den praktiske mærkning og indpakning gør det nemt at åbne og spore hver enhed.
Bunden af modtagerkolben er let forsænket, så du nemt kan stable flasker med låg efter filtrering, hvilket maksimerer værdifuld køleplads. Du kan også bruge Steritop™ flaske-top-enheder med din egen sterile opsamlingskolbe eller flaske.
Funktioner& Fordele
- Millipore Express™ PLUS membran for hurtigste flowhastigheder og lav proteinbinding for at minimere absorption og proteintab, hvilket påvirker downstream ydeevne og omkostninger.
- Durapore™ membran til ultra-lav proteinbinding for minimal absorption og proteintab.
- Tætsiddende emballage, let afrivningspose og praktiske etiketdesign gør opbevaring, åbning og sporing af dine enheder let og effektiv.
- Stabil base og let greb design af Stericup™ Enheden gør det muligt for enhver bruger komfortabelt at udføre alle stadier af arbejdsgangen i en laminar flow hætte.
- Forsænket bund af Stericup modtagerflasker gør det nemt at stable kolber i kølede rum.
Applikationer
- Sterilisering af vandige opløsninger (150 ml til 1 L)
- Steril filtrering af kulturmedier og buffere med højværdiprotein eller småmolekylekomponent.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1000 ml |