Få mere at vide
Merck Stericup™ Quick Release-GV sterile vakuumflaskefiltreringssystemer
Artikelnummer. 16359441
Skift visning
Volumen (metrisk) modtager:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Volumen (metrisk) Øvre:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) modtager Volumen (metrisk) Øvre Pakningsstørrelse
16359441 1000 ml 500 ml Pakke med 12
16349441 150 ml 150 ml -
16398617 250 ml 250 ml -
16395978 500 ml 500 ml -
16369441 1000 ml 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16359441 Leverandør Merck Leverandørnr. S2GVU10RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 DKK
    1006.11 DKK / Pakke med 12
    Spare 1808.89 DKK
    64% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-09-2027
Stericup™ Hurtigfrigørelsesmodtagerkolber inkluderer en klikforsegling, der giver et sikkert greb til dit flaskefilter under våde og tørre forhold.
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem er den mest effektive engangsproces til engangsforberedelse af sterile medier. Den kombinerer en Steritop™ filterenhed med en modtagerkolbe til behandling og opbevaring af volumener fra 150 mL til 1000 mL i et enkelt, brugsklart format.
Dens spidsfri, grebsvenlige kolbedesign og afbalancerede profil forbedrer stabiliteten under filtrering i tætte laminære strømningshætter, og den praktiske mærkning og indpakning gør det nemt at åbne og spore hver enhed.
Bunden af modtagerkolben er let forsænket, så du nemt kan stable flasker med låg efter filtrering, hvilket maksimerer værdifuld køleplads. Du kan også bruge Steritop™ flaske-top-enheder med din egen sterile opsamlingskolbe eller flaske.
Funktioner& Fordele
  • Durapore™ lav binding (PVDF) membran til ultra-lav proteinbinding for minimal absorption og proteintab.
  • Tætsiddende emballage, let afrivningspose og praktiske etiketdesign gør opbevaring, åbning og sporing af dine enheder let og effektiv.
  • Stabil base og let greb design af Stericup™ Enheden gør det muligt for enhver bruger komfortabelt at udføre alle stadier af arbejdsgangen i en laminar flow hætte.
  • Forsænket bund af Stericup™ modtagerflasker gør det nemt at stable kolber i kølede rum.
Applikationer
  • Sterilisering af vandige opløsninger (150 ml til 1 L)
    • Steril filtrering af kulturmedier og buffere med højværdiprotein eller småmolekylekomponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PVDF
Porestørrelse 0,22μ m
Volumen (metrisk) 1000 mL
Volumen (metrisk) modtager 1000 ml
Volumen (metrisk) Øvre 500 ml
Diameter (metrisk) membran 73 mm