Få mere at vide
Merck Stericup™ Quick Release-GP sterile vakuumflaskefiltreringssystemer
Beskrivelse
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem er den mest effektive engangs-, flasketopfilterproces til engangsbrug til fremstilling af sterile medier. Den kombinerer en Steritop™ filterenhed med en modtagerkolbe til behandling og opbevaring af volumener fra 150 mL til 1000 mL i et enkelt, brugsklart format.
Dens ikke-tip, nemt greb flaskedesign og balancerede profil forbedrer stabiliteten under filtrering i tætte laminære strømhætter, og den praktiske mærkning og emballage gør det nemt at åbne og spore hver enhed.
Bunden af modtagerflasken er let forsænket, så du nemt kan stable lukkede flasker efter filtrering og maksimere værdifuld køleplads. Du kan også bruge Steritop™ flaskelågsenheder med din egen sterile fangstflaske eller flaske.
Funktioner & Fordele
- Millipore Express™ PLUS-membran for hurtigste flowhastigheder og lav proteinbinding for at minimere absorption og proteintab, hvilket påvirker downstream-ydelse og omkostninger.
- Durapore™ membran for ultralav proteinbinding for minimal absorption og proteintab.
- Tæt og tæt emballage, nem at åbne lomme og praktiske etiketter gør opbevaring, åbning og sporing af dine enheder nemt og effektivt.
- Stabil base og nem grebsdesign gør Stericup™ det muligt for enhver bruger komfortabelt at udføre alle trin i arbejdsgangen i en laminar flow-hætte.
- Den indsænkede bund af Stericup™ modtagerflasker gør det nemt at stable kolber i kølede rum.
Applikationer
- Sterilisering af vandige opløsninger (150 ml til 1 L)
- Steril filtrering af kulturmedier og buffere med højværdiprotein eller små molekylære komponenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar med blå adapter |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale | PES |
| Materiale (membran) | Polystyren |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Steril filtrering |
| Type | Topfilter på flaske |
| Volumen (metrisk) | 1000 ml |
| Vis mere |