Få mere at vide
Merck Stericup™ Quick Release-GP sterile vakuumfiltreringssystemer
Artikelnummer. 15780319 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) membran:
12,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Diameter (metrisk) membran Pakningsstørrelse
15780319 12,5 cm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15780319 Leverandør Merck Leverandørnr. S2GPU05RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2829.62 DKK
    2010.00 DKK / Pakke med 12
    Spare 819.62 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Til sterilfilterapplikationer.
Stericup Quick Release-GP sterilt vakuumfiltreringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar med blå adapter
Engangs Engangsbrug
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 40 cm 2
Til brug med (applikation) Sterilisering af vævskulturmedier, protein og DNA
Temperatur (metrisk) Maks 45 °C
Type Topfilter på flaske
Volumen (metrisk) 500 mL
Lydstyrke (metrisk) Hold op 2.4 mL
Volumen (metrisk) modtager 500 mL
Volumen (metrisk) Øvre 500 mL
Højde (metrisk) 263 mm
Diameter (metrisk) membran 12,5 cm