Få mere at vide
Merck Stericup™ E-GP tragtløse sterile vakuumfiltreringssystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16407555 Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Udtagsfitting:
38 mm gevind
45 mm gevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 16407555
Brand: Merck SEGPU1145
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nyeste tilføjelse til Stericup™ Quick Release Familie. Udviklet med en øko-samvittighed.
Stericup E og Steritop E sterile vakuumsystemer er den nyeste tilføjelse til Stericup Quick Release Familie. De Stericup E og Steritop E-familien af enheder er designet som en mere bæredygtig mulighed for sterilfiltrering, der reducerer plastik og emballage markant. Disse er tragtløse filterprodukter til brug i steril vakuumfiltrering af vandige opløsninger såsom medier og vævskulturreagenser/buffere. Stericup E og Steritop E-enheder er designet specifikt til sterilfiltrering fra kompatible flasker (38 og 45 mm halsstørrelse) med medier og vævskulturreagenser/buffere. Ligesom Stericup Quick Release filtre, Stericup E-enheder har en taktil-stop-hætte for at signalere sikker lukning, en rigelig tekstureret skriveflade og filtermembranegenskaber tydeligt mærket på filterkraven. SEGPU0538 kombinerer en 38 mm gevindkrave, som bruger en 0,22μ m porestørrelse hurtig flow PES Express PLUS membran, med en 500 ml modtagerkolbe til sterilisering af vævskulturmedier og buffere. Anbefales ikke til reagenser, der er fremstillet i andre enheder af beholdertype, såsom kolber eller andet uden gevind neck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar med blå adapter
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES Express PLUS
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 40 cm²
Til brug med (applikation) Steril filtrering
Udtagsfitting 45 mm gevind
Outlet stil 45 mm gevind
Type Topfilter på flaske
Volumen (metrisk) 1000 ml
Diameter (metrisk) 73 mm
Diameter (metrisk) filter 73 mm