Få mere at vide
Thermo Scientific™ SteriBIOS 1000 ml flaske, PPCO
Artikelnummer. 17601496
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17601496 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 17601496 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 0101661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5125.00 DKK
    4901.85 DKK / Pakke med 4
    Spare 223.15 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
1000 ml SteriBIOS-flasken er steriliseret og designet til at køre med en maksimal hastighed på 10.500 rpm.
1000 ml SteriBIOS-flasken er steriliseret og designet til at køre med en maksimal hastighed på 10.500 rpm. Den er ideel til nedstrøms høst- og klaringstrin med minimal krydskontaminering.
  • Steriliseret og designet til at køre ved maksimal hastighed på 10.500 rpm
  • Ideel til nedstrøms høst- og klaringstrin med minimal krydskontaminering
  • Til brug med F10-4x1000 LEX, F9-6x1000 LEX rotorer på Sorvall Superspeed-centrifuger i LYNX-serien og F6-10x1000 LEX-rotoren på Sorvall BIO A centrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Mængde Pakke med 4
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 195 mm
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX Superspeed centrifuge, Sorvall BIOS A centrifuge
Diameter (metrisk) 98 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Endotoksin pr USP < 85> Ikke-cytotoksisk pr USP < 87> USP Klasse VI pr USP < 88> Partikeltællingstest pr USP < 788> BSE og TSE transmission sikker
Engangs Engangsbrug
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.