Få mere at vide
Buerkle™ SteriBag™ Prøveposer
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8002787 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 ml
Produkttype:
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10389720
Brand: Buerkle™ 53440061
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyethylen og er exceptionelt rive- og lækagesikre. Buerkle™ SteriBags™ Prøvetagningsposer steriliseres med oprivningslukning og kan mærkes.
SteriBag steriliserede prøvetagningsposer er ideelle til prøver inden for kemi, farmaceutiske produkter, medicin, veterinærvidenskab og fødevarer. Taskerne er lavet af polyethylen og er derfor exceptionelt rive- og lækagesikre.
  • Steriliseret
  • Kan mærkes
  • Lækagesikker
  • Spar plads
  • Klarhed
  • Med praktisk oprivningslukning
  • Bevist millioner af gange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Lukketype Riv op
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til prøver inden for kemi, lægemidler, medicin, veterinærvidenskab og fødevarer
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 500
Permeabilitet Lækagesikker
Mængde 500/Pk.
Dimensioner (L x B) 127 x 76 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Bredde (metrisk) 76 mm
Produkttype Prøvepose med mærkningsområde