Få mere at vide
Buerkle™ SteriBag™ Prøveposer
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 ml
Produkttype:
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
SteriBag steriliserede prøvetagningsposer er ideelle til prøver inden for kemi, farmaceutiske produkter, medicin, veterinærvidenskab og fødevarer. Taskerne er lavet af polyethylen og er derfor exceptionelt rive- og lækagesikre.
- Steriliseret
- Kan mærkes
- Lækagesikker
- Spar plads
- Klarhed
- Med praktisk oprivningslukning
- Bevist millioner af gange
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1650 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 250/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 305 x 178 mm |
| Produkttype | Prøvepose |