Få mere at vide
Buerkle™ SteriBag™ Prøveposer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10724784 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 ml
Produkttype:
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
10724784 1650 ml Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 250
10389720 60 ml Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
15306297 1650 ml Prøvepose Pakke med 250
10135550 60 ml Prøvepose Pakke med 500
10574021 150 ml Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
10607871 150 ml Prøvepose Pakke med 500
10625951 450 ml Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
10490951 450 ml Prøvepose Pakke med 500
10772141 650 ml Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
10658251 650 ml Prøvepose Pakke med 500
10584021 800 ml Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
10544021 800 ml Prøvepose Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10724784 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53441651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 DKK
    1437.33 DKK / Pakke med 250
    Spare 27.67 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Fremstillet af polyethylen og er exceptionelt rive- og lækagesikre. Buerkle™ SteriBags™ Prøvetagningsposer steriliseres med oprivningslukning og kan mærkes.
SteriBag steriliserede prøvetagningsposer er ideelle til prøver inden for kemi, farmaceutiske produkter, medicin, veterinærvidenskab og fødevarer. Taskerne er lavet af polyethylen og er derfor exceptionelt rive- og lækagesikre.
  • Steriliseret
  • Kan mærkes
  • Lækagesikker
  • Spar plads
  • Klarhed
  • Med praktisk oprivningslukning
  • Bevist millioner af gange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Riv op
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til prøver inden for kemi, lægemidler, medicin, veterinærvidenskab og fødevarer
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 250/Pk.
Produkttype Prøvepose med mærkningsområde
Kapacitet (metrisk) 1650 ml
Længde (metrisk) 305 mm
Bredde (metrisk) 178 mm