Få mere at vide
Synergy Healthcare™ SteriBags™ Varmeforseglede lukningsposer
Dimensioner (L x B):
250 x 140 mm
380 x 180 mm
609 x 380 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Er i overensstemmelse med BS 6257
- Dobbelt foldet bund for ekstra integritet
- Åbning i bredden
- Til brug i autoklaver og gammasterilisatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sterilisationspose med varmeforsegling, kode H |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overholder BS 6257; Kode H |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Til brug i forvakuumautoklaver med porøs belastning samt gammasterilisatorer |
| Materiale | Kraft Papir |
| Mængde | 500/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 380 x 180 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 380 x 180 x 95 mm (L x W x D) |
| Længde (metrisk) | 380 mm |
| Vis mere |