Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen SteriBag™ Prøvetagningspose
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B):
305 x 406 mm
Beskrivelse
- Steriliseret
- Kan mærkes
- Lækagesikker
- Spar plads
- Klarhed
- Med praktisk lukning til oprivning
- Bevist millioner af gange
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 250/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 305 x 406 mm |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Bredde (metrisk) | 406 mm |
| Produkttype | Prøvepose |