Få mere at vide
Megro™ Steri-Roll
Artikelnummer. 10269073
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 mx 400 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10269073 200 mx 400 mm
1 options
Artikelnummer. 10269073 Leverandør Megro™ Leverandørnr. 320400
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Egnede beholdere til pakning af forskellige genstande til damp- eller gassterilisering. Megro™ Steri-Roll har 3 steriliseringsindikatorer for damp, EO-gas og formaldehyd.
  • Velegnet til sterilisering af tøj, bakker, kompresser og medicinske instrumenter.
  • Velegnet til sterilisering med damp eller gas (EO eller FO).
  • Indikatorer for al damp eller gas (EO eller FO).
  • PET folie og PP laminat konstruktion.
  • Uegnet til gamma-, varmluft- og hydrogenperoxidsterilisering.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 11607/EN 868
Til brug med (applikation) Sterilisering af tøj, bakker, kompresser, medicinske instrumenter
Materiale PET, polypropylen
Mængde 1 rulle
Steriliseringsmetode EO, FO, Gamma-bestråling
Dimensioner (L x B) 200 mx 400 mm
Længde (metrisk) 200 m
Bredde (metrisk) 400 mm