Få mere at vide
Medline Scientific™ Star-24 LED stereomikroskop
Artikelnummer. 11697630
Skift visning
Hovedstil:
Kikkert, 45° Tilbøjelig
Artikelnummer. Hovedstil
11697630 Kikkert, 45° Tilbøjelig
1 options
Artikelnummer. 11697630 Leverandør Medline Scientific™ Leverandørnr. 1800.1000M
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Særligt velegnet til at se prøver ved lave forstørrelser og introducerer fordelene ved LED-belysning i mikroskopernes stereoudvalg.
  • Designet til både uddannelsesmæssig og professionel brug
  • Diamantformet base med skrå sider giver en ergonomisk håndstøtte under prøvemanipulation for at sikre kontrol og minimere muligheden for skader
  • Kikkert optisk hoved, hældende til 45°
  • Interpupillær afstandsjustering (Siedentopf type) 50 til 75 mm
Tekniske data
Forstørrelseskraft 2X, 4X
Zoomområde 40mm
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz
Hovedstil Kikkert, 45° Tilbøjelig
Belysningstype LED, Variabel
Okular WF 10X/20 mm