Få mere at vide
Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 lodret rotor
Artikelnummer. 12191710 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 2 ml
8 x 5,1 ml
8 x 6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12191710 8 x 6 ml Hver
12151720 8 x 2 ml Hver
12171720 8 x 5,1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12191710 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 79240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241945.00 DKK
    232035.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 9909.13 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Minimer prøvetab med den hurtige ind- og udlæsningsfunktion Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 lodret rotor.
  • Lodret titanium rotor
  • Kapacitet: Fås i 6mL, 2mL og 5.1mL Quick-Seal
  • Maks. hastighed/RCF: 70.000 rpm/467.420 xg
  • K-faktor: 8,7
  • Vinkel: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stepsaver 70V6 Vertikal Titanium Rotor
Materiale Titanium
Type Lodret rotor
Volumen 8 x 6 ml
Maks. RCF 467,420 x g
Maks. Hastighed 70,000 rpm
Radius (metrisk) 85.4 mm
Radius (metrisk) Min. 72.1 mm
K faktor 8.7
Maks. Rørlængde 66 mm
Maks. Rør diameter 13 mm
Nettovægt 16.8 lb. (7.6 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall WX ultracentrifuger
Vinkel 0°
Gns. RCF 431,022 x g
Min. RCF 394,625 x g