Få mere at vide
Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 lodret rotor
Artikelnummer. p-4528261 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
8 x 6 ml
8 x 13,5 ml
Oversigt:
Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor
Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor; Quick-Seal patronsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12101720
Brand: Thermo Scientific™ 79243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremskynd behandlingen og minimer prøvetabet med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 lodret rotor.
Fremskynd behandlingen og minimer prøvetabet med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 lodret rotor.
  • Lodret titanium rotor
  • Kapacitet: Fås i 13,5 mL, 6 mL og 13,5 mL Quick-Seal
  • Maks. hastighed/RCF: 65.000 rpm/400.671 xg (13.5mL) 393.120 xg (6mL)
  • K-faktor: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
  • Vinkel: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor
Materiale Titanium
Type Lodret rotor
Volumen 8 x 13,5 ml
Maks. RCF 400,671 x g
Maks. Hastighed 65,000 rpm
Radius (metrisk) 84.9 mm
Radius (metrisk) Min. 68.5 mm
K faktor 12.9
Maks. Rørlængde 93 mm
Maks. Rør diameter 16 mm
Nettovægt 21.4 lb. (9.7 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel
Gns. RCF 361,972 x g
Min. RCF 323,274 x g