Få mere at vide
Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 lodret rotor
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
8 x 6 mL
8 x 13.5 mL
Oversigt:
Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor
Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor; Quick-Seal patronsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremskynd behandlingen og minimer prøvetabet med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 lodret rotor.
- Lodret titanium rotor
- Kapacitet: Fås i 13,5 mL, 6 mL og 13,5 mL Quick-Seal
- Maks. hastighed/RCF: 65.000 rpm/400.671 xg (13.5mL) 393.120 xg (6mL)
- K-faktor: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
- Vinkel: 0°
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor; Quick-Seal patronsæt |
| Materiale | Titanium |
| Type | Lodret rotor |
| Volumen | 8 x 13.5 mL |
| Maks. RCF | 400,671 x g |
| Maks. Hastighed | 65,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 84.9 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 68.5 mm |
| K faktor | 12.9 |
| Maks. Rørlængde | 93 mm |
| Vis mere |