Få mere at vide
Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
8 x 13,5 ml
8 x 39 ml
Maks. RCF:
228.706 x g
241.831 x g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Spar tid og forbedre nøjagtigheden af resultater med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
- Lodret, 0° vinkel titanium rotor
- Kapacitet: Fås i 39 ml og 13,5 ml
- Maks. hastighed/RCF: 50.000 rpm/241.831 xg(39mL), 228.706 xg(13,5mL)
- K-faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stepsaver 50V39 Vertikal Titanium Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Type | Lodret rotor |
| Volumen | 8 x 39 ml |
| Maks. RCF | 241.831 x g |
| Maks. Hastighed | 50,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 86.6 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 60.8 mm |
| K faktor | 35.8 |
| Maks. Rørlængde | 93 mm |
| Vis mere |