Få mere at vide
Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor
Product Code. 12161720 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volumen:
8 x 13,5 ml
8 x 39 ml
Maks. RCF:
228.706 x g
241.831 x g
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen Maks. RCF Unit Size
12161720 8 x 13,5 ml 228.706 x g Hver
12111720 8 x 39 ml 241.831 x g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12161720 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 79277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269170.00 DKK
    258149.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 11020.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Spar tid og forbedre nøjagtigheden af resultater med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
Spar tid og forbedre nøjagtigheden af resultater med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
  • Lodret, 0° vinkel titanium rotor
  • Kapacitet: Fås i 39 ml og 13,5 ml
  • Maks. hastighed/RCF: 50.000 rpm/241.831 xg(39mL), 228.706 xg(13,5mL)
  • K-faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Stepsaver 50V39 Vertikal Titanium Rotor
Materiale Titanium
Type Lodret rotor
Volumen 8 x 13,5 ml
Maks. RCF 228.706 x g
Maks. Hastighed 50,000 rpm
Radius (metrisk) 81.9 mm
Radius (metrisk) Min. 60.8 mm
K faktor 22.6
Maks. Rørlængde 93 mm
Maks. Rør diameter 16 mm
Nettovægt 22.7 lb. (10.3 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall WX ultracentrifuger
Vinkel 0°
Gns. RCF 205,807 x g
Min. RCF 169,784 x g