Få mere at vide
Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor
Artikelnummer. 12111720 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
8 x 13,5 ml
8 x 39 ml
Maks. RCF:
228.706 x g
241.831 x g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12111720
Brand: Thermo Scientific™ 79245
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spar tid og forbedre nøjagtigheden af resultater med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
Spar tid og forbedre nøjagtigheden af resultater med titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
  • Lodret, 0° vinkel titanium rotor
  • Kapacitet: Fås i 39 ml og 13,5 ml
  • Maks. hastighed/RCF: 50.000 rpm/241.831 xg(39mL), 228.706 xg(13,5mL)
  • K-faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stepsaver 50V39 Vertikal Titanium Rotor
Materiale Titanium
Type Lodret rotor
Volumen 8 x 39 ml
Maks. RCF 241.831 x g
Maks. Hastighed 50,000 rpm
Radius (metrisk) 86.6 mm
Radius (metrisk) Min. 60.8 mm
K faktor 35.8
Maks. Rørlængde 93 mm
Maks. Rør diameter 16 mm
Nettovægt 22.7 lb. (10.3 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall WX ultraCentrifuges
Vinkel
Gns. RCF 205,807 x g
Min. RCF 169,784 x g