Få mere at vide
Sonics Materials™ Trappet Microtip
Artikelnummer. 10754793
Diameter (metrisk):
2 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10754793
Brand: Sonics Materials™ 6300423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste og pålidelige mikrospidser og sonder, der intensiverer og udstråler ultralydsenergi ind i en prøve.
  • Microtip sonde, 2 mm, 0,1 ml til 5 ml
  • Microtips og sonder intensiverer og udstråler ultralydsenergien ind i prøven
  • Spidser med mindre diameter producerer større kavitationsintensitet, men den frigivne energi er begrænset til et smallere, mere koncentreret felt
    • Omvendt producerer spidser med større diameter lavere intensitet, men energien frigives over et større område
    • Jo større spidsdiameteren er, jo større volumen kan bearbejdes, men med reduceret intensitet
Tekniske data
Amplitude 89μ m
Produkttype Trappet Microtip
Diameter (metrisk) 2 mm
Emballagemængde 1 stk.