Få mere at vide
StepOnePlus™ StepOnePlus™ Real-Time PCR System, bærbar computer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15320855 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
:
Bærbar computer
Artikelnummer.
15320855
Bærbar computer
1 options
Artikelnummer. 15320855 Leverandør StepOnePlus™ Leverandørnr. 4376598
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Bærbar computer
StepOnePlus™ Real-Time PCR System er et 96-brønds realtids-PCR-instrument, perfekt til både førstegangsbrugere og erfarne brugere.
StepOnePlus™ Real-Time PCR System kan opsættes i en række forskellige konfigurationer og leveres klar til brug, ud af kassen, med intuitiv dataanalyse og software til instrumentstyring. StepOnePlus™ Real-Time PCR System bruger robust LED-baseret 4-farvet optisk optagelse og er designet til at levere præcise, kvantitative realtids-PCR-resultater inden for en række genomiske forskningsapplikationer. Vi leverer en Dell™ bærbar computer sammen med StepOnePlus™ Real-Time PCR System.
Funktioner i StepOnePlus™ Real-Time PCR System inkluderer:
  • Avanceret software og instrumentering til udførelse af en bred vifte af genomiske assays
  • Sensitivt 4-farvet optisk LED-optagelsessystem
  • Intuitiv og robust software, perfekt til både førstegangs- og avancerede brugere
  • Enkel og fleksibel instrumentopsætning og brug
Ny StepOne™ Software:
StepOne™ Software inkluderet med StepOnePlus™ Real-Time PCR System kører på Windows™ XP-operativsystem og giver instrumentstyring, dataindsamling og dataanalysefunktioner (analysesoftware er også kompatibel med Windows™ 7). Denne seneste version indeholder muligheder for at indsamle smeltekurvedata til High Resolution Melt (HRM)-applikationer og muligheden for at eksportere i Real-Time PCR Data Markup Language (RDML) for kompatibilitet med MIQE-retningslinjer.
Hurtig og enkel opsætning af assays:
Dette bemærkelsesværdigt simple realtids-PCR-system er designet med en LCD-berøringsskærm og en brugervenlig grænseflade, der hjælper forskere, der ikke har erfaring med realtids-PCR, med at komme i gang med genetiske undersøgelser (fig. 1). De intuitive software- og protokolvejledninger hjælper nye brugere med at gennemføre deres realtids-PCR-eksperimenter. StepOnePlus™ Real-Time PCR System inkluderer også en mulighed for hurtig-start, så du kan starte en kørsel med det samme og indtaste pladeinformation på et senere tidspunkt.
Sensitiv LED-baseret 4-farvet fluorescensaflæsning:
StepOnePlus™ Real-Time PCR System bruger et LED-baseret optisk system med lang levetid, der kan optage fluorescens fra FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™ og ROX™ farver. Dette omkostningseffektive, 4-farvede 96-brøndssystem leverer præcise, kvantitative realtids-PCR-resultater og gemmer data fra alle filtre i hver kørsel uden at være afhængig af en computer eller pladeopsætning. Den kan skelne mellem 2 populationer på 5.000 og 10.000 skabelonkopier af et TaqMan™ assay med 99,7% sikkerhed.
Kompatibel med mange genomiske analyseteknikker:
Udfør en række standard og krævende genetisk analyseforskningsteknikker på ét instrument ved hjælp af det brugervenlige StepOnePlus™ Real-Time PCR System og StepOne™ Software.
StepOnePlus™ System understøtter mange realtids-PCR-applikationer, herunder følgende:
  • SNP genotypebestemmelse
  • Genekspressionsanalyse
  • MikroRNA-ekspression
  • Proteinekspression
  • Translokationsanalyse
  • Gendetektion
  • Viral belastningsanalyse
Det medfølgende StepOne™ Software understøtter en række analysemetoder, herunder følgende:
  • Standardkurve (absolut kvantificering)
  • Relativ standardkurve
  • Komparativ Ct (ΔΔCt) (relativ kvantificering)
  • Genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær
  • Smeltekurveanalyse (som en selvstændig applikation)
  • High Resolution Melt (som selvstændig applikation)
Alsidige muligheder for instrumentkonfiguration:
StepOnePlus™ System har et ultrakompakt fodaftryk og kan installeres i flere forskellige konfigurationer, hvilket giver uovertruffen fleksibilitet og bekvemmelighed, der kan passe ind i ethvert laboratorium. StepOnePlus™ Real-Time PCR System kan bruges via en pc, med en pc tilsluttet til et lokalt netværk (LAN) eller som et selvstændigt instrument (uden pc). Hvert StepOnePlus™ Real-Time PCR System er fabrikskalibreret til optisk og termisk nøjagtighed, så der kan opnås bemærkelsesværdige realtids-PCR-resultater lige ud af æsken.
Energieffektivitet og pladsbesparelse:
StepOnePlus™ Real-Time PCR System bruger 38 % mindre energi til at behandle én prøveplade (når instrumentet er i opvarmet tilstand) i forhold til Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System. StepOnePlus™ Real-Time PCR System har også avanceret temperaturkontrol ved brug af VeriFlex™ Blocks og har et fodaftryk, der er næsten 15 % mindre end Bio-Rad CFX96™, som i nutidens overfyldte laboratorier hjælper dig med at bruge din laboratorieplads endnu mere effektivt. Det er også et bedre miljømæssigt valg for jorden.
Realtidsdataovervågning, videresendelse og lagring:
Systemet måler amplificeringen som den opstår, hvilket giver dig mulighed for at overvåge forløbet for dit eksperiment, cyklus for cyklus, enten på maskinen eller eksternt. Dine data gemmes på selve instrumentet og kan ses og gemmes automatisk via fjernadgang eller overføres via e-mail eller et USB-drev. Data kan også nemt eksporteres som PowerPoint™-, Excel™- og grafiske billedfiler.
Udvidet genekspressionskapacitet:
Den avancerede software, der følger med StepOnePlus™ Real-Time PCR System inkluderer nu den kraftfulde Gene Expression Study Package. Denne softwarepakke giver mulighed for større fleksibilitet og nøjagtighed i dine genekspressionsassays via:
  • Analyse af et ubegrænset antal plader i én undersøgelse
  • Sortering af data efter biologisk eller teknisk replikatgruppe
  • Brug af flere endogene kontroller
  • Korrektion af analyseeffektivitet
Mulighed for avanceret High Resolution Melt:
Med High Resolution Melt Software v3.0 kan du nu udføre sekvensvariationsanalyse efter PCR med StepOnePlus™ Real-Time PCR System. Denne software købes separat og forenkler opsætningen ved at opretholde assayspecifikke indstillinger og tager imod pladelayoutoplysninger direkte fra Excel. HRM Software v3.0 har også en forbedret klyngealgoritme for øget sensitivitet og nøjagtighed samt mulighed for at udføre separate analyser på flere assays kørt på en enkelt plade.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Format 96-brønds plade, 8-rørs strimler, 0,1 ml rør
Termisk nøjagtighed ± 0,25 °C (35 °C til 95 °C) visningstemperatur
Sample rampehastighed Hurtig tilstand: ±2,2 °C⁄s, standardtilstand: ±1,6 °C⁄s
Følsomhed 1 kopi
Temperaturområde (metrisk) 4 til 100 °C
Reaktionsvolumenområde 10–30 μl (standardkurveeksperimenter: 40 μl i standardtilstand er valideret)
Passiv referencefarve ROX (separat rør), ingen ROX, ROX (forblandet)
Dynamisk rækkevidde Lineært dynamisk område større end 9 log-enheder (detektion)
Indhold og opbevaring Bærbar computer
Kalibreret farvestof VIC™, SYBR™ Green I, ROX™, JOE™, NED, FAM™, TAMRA™
High-throughput kompatibilitet Multipleksing
Til brug med (udstyr) StepOnePlus™
Termisk ensartethed ± 0,50 °C (35 °C til 95 °C) sætpunkt/visningstemperatur
Reaktionshastighed Hurtig, standard
Detektionsmetode SYBR, primer-probe detektion
Køretid <2 timer⁄kørsel (standardtilstand), <40 min⁄kørsel (hurtig tilstand)
Optik 4 emissionsfiltre, blå LED-excitationskilde, fotodiode
Termisk cykelsystem Peltier-baseret system
Dimensioner 24,6 cm/9,7 in.(B) x 42,7 cm/16,8 in.(D) x 51,2 cm/20,2 in.(H)
Volumen 96 x 0,1 ml rør, 12 x 8-rørs strimler, 1 x 96-brønds plade
Ekstern computer Notesbog
Produktlinje StepOnePlus
Højeste blokeringsrampehastighed 4,6 °C⁄s
Display Type LCD-berøringsskærm
Mængde 1 system
Vægt 24 kg (52 lb.)
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.