Indeholder
Bærbar computer
StepOne™ Real-Time PCR System kan opsættes i en række forskellige konfigurationer og leveres klar til brug, ud af kassen, med intuitiv dataanalyse og software til instrumentstyring. StepOne™ Real-Time PCR System bruger robust LED-baseret 3-farvet optisk optagelse og er designet til at levere præcise, kvantitative realtids-PCR-resultater inden for en række genomiske forskningsapplikationer. Inkluderer en bærbar computer.
Funktioner i StepOne™ Real-Time PCR System inkluderer:
- Avanceret software og instrumentering til udførelse af en bred vifte af genomiske assays.
- Sensitivt 3-farvet optisk LED-optagesystem
- Intuitiv og robust software, perfekt til både førstegangs- og avancerede brugere
- Enkel og fleksibel instrumentopsætning og brug
StepOne™ Software:
StepOne™ Software inkluderet med StepOne™ Real-Time PCR System kører på operativsystemerne Windows™ XP, Windows™ Vista og Windows™ 7 og giver instrumentstyring, dataindsamling og dataanalysefunktioner. Denne seneste version indeholder muligheder for at indsamle smeltekurvedata til High Resolution Melt (HRM)-applikationer og muligheden for at eksportere i Real-Time PCR Data Markup Language (RDML) for kompatibilitet med MIQE-retningslinjer.
Hurtig og enkel opsætning af assays:
Dette bemærkelsesværdigt simple realtids-PCR-system er designet med en LCD-berøringsskærm og en brugervenlig grænseflade, der hjælper forskere, der ikke har erfaring med realtids-PCR, med at komme i gang med genetiske undersøgelser. De intuitive software- og protokolvejledninger hjælper nye brugere med at gennemføre deres realtids-PCR-eksperimenter. StepOne™ Real-Time PCR System inkluderer også en mulighed for hurtig-start, så du kan starte en kørsel med det samme og indtaste pladeinformation på et senere tidspunkt.
Sensitiv LED-baseret 3-farvet fluorescensaflæsning:
StepOne™ Real-Time PCR System bruger et LED-baseret optisk system med lang levetid, der kan optage fluorescens fra FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™ og ROX™ farver. Dette omkostningseffektive, 3-farvede 48-brøndssystem leverer præcise, kvantitative realtids-PCR-resultater og gemmer data fra alle filtre i hver kørsel uden at være afhængig af en computer eller pladeopsætning. Den kan skelne mellem 2 populationer på 5.000 og 10.000 skabelonkopier af et TaqMan™ assay med 99,7% sikkerhed.
Kompatibel med mange genomiske analyseteknikker:
Udfør en række standard og krævende genetiske analyseforskningsteknikker på ét instrument ved hjælp af det brugervenlige StepOne™ Real-Time PCR System og software. StepOne™ Systemet understøtter mange realtids-PCR-applikationer, herunder følgende:
- SNP genotypebestemmelse
- Genekspressionsanalyse
- MikroRNA-ekspression
- Translokationsanalyse
- Gendetektion
- Viral belastningsanalyse
Det medfølgende StepOne™ Software understøtter en række forskellige analysemetoder, herunder følgende:
- Standardkurve (absolut kvantificering)
- Relativ standardkurve
- Komparativ Ct (ΔΔCt) (relativ kvantificering)
- Genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær
- Smeltekurveanalyse
- High Resolution Melt (ekstra software påkrævet)
Alsidige muligheder for instrumentkonfiguration:
StepOne™ System har et ultrakompakt fodaftryk og kan installeres i flere forskellige konfigurationer, hvilket giver uovertruffen fleksibilitet og bekvemmelighed, der kan passe ind i ethvert laboratorium. StepOne™ Real-Time PCR System kan bruges via en pc, med en pc tilsluttet til et lokalt netværk (LAN) eller som et selvstændigt instrument (uden pc). Hvert StepOne™ Real-Time PCR System er fabrikskalibreret til optisk og termisk nøjagtighed, så der kan opnås bemærkelsesværdige realtids-PCR-resultater lige ud af æsken.
Realtidsdataovervågning, videresendelse og lagring:
Systemet måler amplificeringen som den opstår, hvilket giver dig mulighed for at overvåge forløbet for dit eksperiment, cyklus for cyklus, enten på maskinen eller eksternt. Dine data gemmes på selve instrumentet og kan ses og gemmes automatisk via fjernadgang eller overføres via e-mail eller et USB-drev. Data kan også nemt eksporteres som PowerPoint™-, Excel™- og grafiske billedfiler.
Udvidet genekspressionskapacitet:
Den avancerede software, der følger med StepOne™ Real-Time PCR System inkluderer nu den kraftfulde Gene Expression Study Package. Denne softwarepakke giver mulighed for større fleksibilitet og nøjagtighed i dine genekspressionsassays via:
- Analyse af et ubegrænset antal plader i én undersøgelse
- Sortering af data efter biologisk eller teknisk replikatgruppe
- Brug af flere endogene kontroller
- Korrektion af analyseeffektivitet
Mulighed for avanceret High Resolution Melt:
Med High Resolution Melt Software v3.0 kan du nu udføre sekvensvariationsanalyse efter PCR med StepOne™ Real-Time PCR System. Denne software købes separat og forenkler opsætningen ved at opretholde assayspecifikke indstillinger og tager imod pladelayoutoplysninger direkte fra Excel. HRM Software v3.0 har også en forbedret klyngealgoritme for øget sensitivitet og nøjagtighed samt mulighed for at udføre separate analyser på flere assays kørt på en enkelt plade.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug til diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 48-brønds plade, 0,1 ml rør |
| Termisk nøjagtighed | ± 0,25 °C (35 °C til 95 °C) visningstemperatur |
| Sample rampehastighed | Hurtig tilstand: ±2,2 °C⁄s, standardtilstand: ±1,6 °C⁄s |
| Følsomhed | 1 kopi |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 til 100 °C |
| Reaktionsvolumenområde | 10–30 μl (standardkurveeksperimenter: 40 μl i standardtilstand er valideret) |
| Passiv referencefarve | ROX (separat rør), ingen ROX, ROX (forblandet) |
| Dynamisk rækkevidde | Lineært dynamisk område større end 9 log-enheder (detektion) |
| Indhold og opbevaring | Bærbar computer |
| Kalibreret farvestof | VIC™, SYBR™ Green I, JOE™, FAM™, ROX™ |
| Show More |