Få mere at vide
StepOne™ StepOne™ Real-Time PCR System, stationær computer
Artikelnummer. 12170012 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Stationær computer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Pakningsstørrelse
12170012 Stationær computer Hver
1 options
Artikelnummer. 12170012 Leverandør StepOne™ Leverandørnr. 4376374
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Indeholder
Stationær computer
StepOne™ Real-Time PCR System er et 48-brønds realtids-PCR-instrument med lav gennemstrømning, perfekt til både førstegangs- og erfarne brugere.
StepOne™ Real-Time PCR System kan opsættes i en række forskellige konfigurationer og leveres klar til brug, ud af kassen, med intuitiv dataanalyse og software til instrumentstyring. StepOne™ Real-Time PCR System bruger robust LED-baseret 3-farvet optisk optagelse og er designet til at levere præcise, kvantitative realtids-PCR-resultater inden for en række genomiske forskningsapplikationer. Inkluderer en computer med opretstående kabinet.
Funktioner af The StepOne™ Real-Time PCR System inkluderer:
  • Avanceret software og instrumentering til udførelse af en bred vifte af genomiske assays.
  • Sensitivt 3-farvet optisk LED-optagesystem
  • Intuitiv og robust software, perfekt til både førstegangs- og avancerede brugere
  • Enkel og fleksibel instrumentopsætning og brug
StepOne™ Software:
De StepOne™ Software, der følger med StepOne™ Real-Time PCR System kører på Windows™ XP, vindue Vista™ , og Windows™ 7 operativsystemer og giver instrumentstyring, dataindsamling og dataanalysefunktioner. Denne seneste version indeholder muligheder for at indsamle smeltekurvedata til High Resolution Melt (HRM) applikationer og muligheden for at eksportere i Real-Time PCR Data Markup Language (RDML) for kompatibilitet med MIQE retningslinjer.
Hurtig og enkel analyseopsætning:
Dette bemærkelsesværdigt simple realtids-PCR-system er designet med en LCD-berøringsskærm og en brugervenlig grænseflade, der hjælper forskere, der ikke har erfaring med realtids-PCR, med at komme i gang med genetiske undersøgelser. De intuitive software- og protokolvejledninger hjælper nye brugere med at gennemføre deres realtids-PCR-eksperimenter. De StepOne™ Real-Time PCR System inkluderer også en hurtig-start opsætning, så du starter en kørsel med det samme og indtaster pladeinformation på et senere tidspunkt.
Følsom LED-baseret 3-farvet fluorescensaflæsning:
De StepOne™ Real-Time PCR System anvender et LED-baseret optisk system med lang levetid, der kan optage fluorescens fra FAM™/SYBR™ Grøn, VIC™/JOE™ , og ROX™ farvestoffer. Dette omkostningseffektive, 3-farvede 48-brøndssystem leverer præcise, kvantitative realtids-PCR-resultater og gemmer data fra alle filtre i hver kørsel uden at være afhængig af en computer eller pladeopsætning. Den kan skelne mellem 2 populationer på 5.000 og 10.000 skabelonkopier af en TaqMan™ assay med 99,7% sikkerhed.
Kompatibel med mange genomiske analyseteknikker:
Udfør en række standard og krævende genetisk analyseforskningsteknikker på ét instrument ved hjælp af det brugervenlige StepOne™ Real-Time PCR System og software. De StepOne™ Systemet understøtter mange Real-Time PCR-applikationer, herunder følgende:
  • SNP genotypebestemmelse
  • Genekspressionsanalyse
  • MikroRNA-ekspression
  • Translokationsanalyse
  • Gendetektion
  • Viral belastningsanalyse
Den inkluderede StepOne™ Software understøtter en række forskellige analysemetoder, herunder følgende:
  • Standardkurve (absolut kvantificering)
  • Relativ standardkurve
  • Sammenlignende Ct (ΔΔ Ct) (relativ kvantificering)
  • Genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær
  • Smeltekurveanalyse
  • High Resolution Melt (ekstra software påkrævet)
Alsidige instrumentkonfigurationsmuligheder:
Det ultrakompakte fodaftryk af en StepOne™ Systemet kan installeres i flere forskellige konfigurationer, hvilket giver uovertruffen fleksibilitet og bekvemmelighed, der kan passe ind i ethvert laboratorium. De StepOne™ Real-Time PCR System kan bruges via en pc, med en pc tilsluttet til et lokalt netværk (LAN) eller som et selvstændigt instrument (pc-frit). hver StepOne™ Real-Time PCR System er fabrikskalibreret til optisk og termisk nøjagtighed, så ganske enkelt bemærkelsesværdige Real-Time PCR-resultater kan opnås lige ud af æsken.
Realtidsdataovervågning, formidling og lagring:
Systemet måler amplificeringen som den opstår, hvilket giver dig mulighed for at overvåge forløbet for dit eksperiment, cyklus for cyklus, enten på maskinen eller eksternt. Dine data gemmes på selve instrumentet og kan ses og gemmes automatisk via fjernadgang eller overføres via e-mail eller en USB flashdrev. Data kan også bekvemt eksporteres som PowerPoint™ , Excel™ , og grafiske billedfiler.
Udvidede genekspressionsevner:
Den avancerede software, der følger med StepOne™ Real-Time PCR System inkluderer nu den kraftfulde Gene Expression Study Package. Denne softwarepakke giver mulighed for større fleksibilitet og nøjagtighed i dine genekspressionsassays via:
  • Analyse af et ubegrænset antal plader i én undersøgelse
  • Sortering af data efter biologisk eller teknisk replikatgruppe
  • Brug af flere endogene kontroller
  • Korrektion af analyseeffektivitet
Høj opløsning smelteevne:
Nu med High Resolution Melt Software v3.0 kan du udføre post-PCR sekvensvariationsanalyse med StepOne™ Realtids PCR-system. Denne separat indkøbte software forenkler opsætningen ved at opretholde assayspecifikke indstillinger og accepterer indsatte pladelayoutoplysninger direkte fra Excel . HRM Software v3.0 har også en forbedret klyngealgoritme for øget følsomhed og nøjagtighed, og muligheden for at udføre separate analyser af flere analyser kørt på en enkelt plade.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ± 0,25 °C (35 °C til 95 °C) visningstemperatur
Følsomhed 1 kopi
Dynamisk rækkevidde Lineært dynamisk område større end 9 log-enheder (detektion)
Indhold og opbevaring Stationær computer
Termisk ensartethed ± 0,50 °C (35 °C til 95 °C) sætpunkt/visningstemperatur
Spænding 120 V
Højde (metrisk) 51.2 cm
Dybde (metrisk) 42.7 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse og genomisk profilering, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baseret genekspressionsprofilering
Oversigt Scanningstid: <2 timer/kørsel (standardtilstand), <40 min/kørsel (hurtig tilstand)
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 4,6 °C/s
Softwareanalysetilstande Hurtig tilstand: ±2,2 °C/s, standardtilstand: ±1,6 °C/s
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 10 til 30 μl (standardkurveeksperimenter: 40 μl i standardtilstand er valideret)
Multiplex Multipleksing
Opdagelse 3 emissionsfiltre, LED, fotodiode
Mængde 1 instrument
Forkalibrerede farvestoffer FAM™, JOE™, ROX™, SYBR™ Green I, VIC™
Vægt 24 kg (52 lb.)
Blokkonfigurationer 0,1 ml rør, 48-brønds plade