Få mere at vide
Cole-Parmer Trinløse øreklemmer
Shop alle Cole-Parmer produkter
:
10 trinløs øreklemme 12 til 14,5 mm
Beskrivelse
Tunge-i-rille design e in., erts ensartet tryk. Dimple giver øget spændekraft. Hurtig og nem installation. Affedtet for at minimere forurening. Letvægts design med smalt bånd
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.