Få mere at vide
Corning™ Step-R™ Repeterende pipettesprøjtespidser, ikke-steril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15893895 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,05 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 15893895
Brand: Corning™ 6625
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Step-R™ Repeterende pipettesprøjtespidser, ikke-sterile giver præcis, positiv forskydning dispensering af viskøse eller flygtige væsker.
  • Ideel til tyktflydende, tætte og flygtige væsker
  • Minimumsintervaller trykt på selve sprøjten
  • Afgiv den valgte dosis nøjagtigt
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen og polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO8655
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Dispensering af tyktflydende og flygtige væsker
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 12,5 ml