Få mere at vide
Corning™ Step-R™ Repeterende pipettesprøjtespidser, ikke-steril
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,05 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Ideel til tyktflydende, tætte og flygtige væsker
- Minimumsintervaller trykt på selve sprøjten
- Afgiv den valgte dosis nøjagtigt
- Fremstillet af højkvalitets polypropylen og polyethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO8655 |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Dispensering af tyktflydende og flygtige væsker |
| Mængde | 25/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 50 ml |