Få mere at vide
Stenbolone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Stenbolone |
| CAS | 5197-58-0 |
| Molekylær formel | C20 H30 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5alpha-Androst-1-en-3-one','17beta-hydroxy-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), (5alpha,17beta)-17-hydroxy-2-methyl-Androst-1-en-3-one, 17beta-Hydroxy-2-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one, NSC 34418, NSC 65890, Stenbolone, Stenebolone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-12-11-20(3)13(10-17(12)21)4-5-14-15-6-7-18(22)19(15,2)9-8-16(14)20/h11,13-16,18,22H,4-10H2,1-3H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | CC1=C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@H]23)CC1=O |
| IUPAC navn | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-2,10,13-trimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vægt | 302.2246 |