Få mere at vide
StemRegenin 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486616 100 mg
16462407 50 mg
16426288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15001
MedChemExpress StemRegenin 1 is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with IC50 of 127 nM.
StemRegenin 1 is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with IC50 of 127 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale StemRegenin 1
CAS 1227633-49-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H23N5OS
Mængde 100 mg
Synonym SR1
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.81 mM)
SMIL CC(C)N1C2=NC(C3=CSC4=C3C=CC=C4)=NC(NCCC5=CC=C(O)C=C5)=C2N=C1
Molekylvægt (g/mol) 429.54
Formel vægt 429.54
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death