Få mere at vide
STEMCELL Technologies StemRegenin 1
Artikelnummer. 17190052
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17190052 5 mg -
15612477 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17190052 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72344
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist
  • StemRegenin1 (SR1) is an antagonist of the aryl hydrocarbon receptor (AHR)
  • It promotes ex vivo expansion of CD34+ human hematopoietic stem cells (Boitano et al.), 2010, Csazar et al.), 2012)
  • SR1 has been shown to collaborate with UM729 in preventing differentiation of acute myeloid leukemia (AML) cells in culture (Pabst et al.), 2014)
  • SR1 also stimulates the proliferation and differentiation of CD34+ hematopoietic progenitor cells into dendritic cells (Thordardottir et al.), 2014)
Tekniske data
CAS 1227633-49-9
Synonym SR1
Mængde 5 mg
Molekylær formel C24H23N5OS
Renhed ≥98%