Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ Neuralt tilskud
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Optimal spredning af knap tilgængelige neurale stam- og progenitorceller; prolifererede celler bevarer deres progenitorstatus og potentialet til at differentiere sig til neuroner og glia. Optimeret og klar til brug system fjerner behovet for mediescreening igennem“ forsøg og fejl.”
På grund af deres knappe tilgængelighed har in vitro-udvidelsen af humane neurale stamceller (NSC) og gliale progenitorceller (GPC) været en udfordring for akademiske og kliniske forskere. For at løse denne udfordring udviklede vi StemPro™ Neural Supplement - et optimalt, bekvemt og omkostningseffektivt serumfrit mediumtilskud til spredning af pattedyrs neurale stam- og progenitorceller, såsom humane og rotte NSC'er og GPC'er. Det kan også bruges i kombination med passende basalmedium og vækstfaktorer til udvidelse af nogle neuronale stamceller. Endnu vigtigere bevarer prolifererede celler deres progenitorstatus og potentialet til at differentiere til neuroner og gliaceller.
I de senere år har der været en øget videnskabelig interesse for at studere ⁄neurale stamstamceller på grund af deres vigtige roller i neurogenese. Nylige fremskridt har også peget på den potentielle brug af ⁄neurale stamfaderceller som effektive terapier for neurodegenerative sygdomme, såsom dopaminerge neurale progenitorceller til ’Parkinsons sygdom, oligoprogenitorceller til amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og multipel sklerose (MS).
På grund af deres knappe tilgængelighed har in vitro-udvidelsen af humane neurale stamceller (NSC) og gliale progenitorceller (GPC) været en udfordring for akademiske og kliniske forskere. For at løse denne udfordring udviklede vi StemPro™ Neural Supplement - et optimalt, bekvemt og omkostningseffektivt serumfrit mediumtilskud til spredning af pattedyrs neurale stam- og progenitorceller, såsom humane og rotte NSC'er og GPC'er. Det kan også bruges i kombination med passende basalmedium og vækstfaktorer til udvidelse af nogle neuronale stamceller. Endnu vigtigere bevarer prolifererede celler deres progenitorstatus og potentialet til at differentiere til neuroner og gliaceller.
I de senere år har der været en øget videnskabelig interesse for at studere ⁄neurale stamstamceller på grund af deres vigtige roller i neurogenese. Nylige fremskridt har også peget på den potentielle brug af ⁄neurale stamfaderceller som effektive terapier for neurodegenerative sygdomme, såsom dopaminerge neurale progenitorceller til ’Parkinsons sygdom, oligoprogenitorceller til amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og multipel sklerose (MS).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -20 ° °C) og beskyttes mod lys. |
| Celletype | Neurale stamceller |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 50 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Neuralt tilskud |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Endotoksin niveau | ≤50 EU/ml |
| Vis mere |
Til human ex vivo vævs- og cellekulturbehandlingsapplikationer. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lov denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.