Få mere at vide
Carl Zeiss™ Stemi 508 Stereomikroskop med stativ K
Artikelnummer. 15634448
Forstørrelseskraft:
Frontoptik 5 Apo 0,63X FWD 127mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15634448
Brand: Carl Zeiss™ 4950090009000
Udstyret med apokromatisk optik får du billeder med enestående billedkontrast og farvenøjagtighed. Stemi 508-stereomikroskoper er designet til store arbejdsmængder.
  • 8:1-zoom tillader kan bringe detaljer op til 50x forstørrelse
  • Udskiftelig optik tillader observation af et område på op til 122 mm
  • Stemi 508 tilbyder bedre ergonomi end noget andet stereomikroskop af Greenough-typen
  • Lav betragtningsvinkel på 35°giver en behagelig arbejdsstilling under lange arbejdsdage.
    • Med ZEISS Stemi 508 observerer og dokumenterer du dine prøver nøjagtigt, som de er: rig på detaljer, skarp i fokus og fri for forvrængning eller farvekanter
    • Robust allround-mikroskop til dagligt laboratoriearbejde og industrielle inspektioner
    • Apokromatisk zoomoptik og effektiv undertrykkelse af forstyrrende lys giver dig et skarpt tredimensionelt billede uden forvrængning og farveskær.
    • Visualiser objekter i synsfelter op til 122 mm
    • Stor 8:1-zoom lader dig observere selv små strukturer i høj kontrast
    • Brug udskiftelig apokromatisk frontoptik og okularer for at nå enhver forstørrelse mellem 2x og 250x
    • Fordobl din opløsning, eller nyd godt af store arbejdsafstande op til 287 mm uden at gå på kompromis med den optiske kvalitet
    • Stemi 508 er designet til store arbejdsmængder, ved at bruge holdbar og pålidelig mekanik
    • Velafbalanceret 3D-indtryk: uanset om du zoomer kontinuerligt variabelt eller i reproducerbar tilstand ved at aktivere klikstop – billedet forbliver skarpt fokuseret over hele forstørrelsesområdet
    • Lav betragtningsvinkel på 35°
    • Ergonomisk design giver en behagelig arbejdsstilling under lange arbejdsdage
    • Vælg mellem kompakte stativer til fleksible og stabile bomstandere, fra grundlæggende transmitteret lys til polarisationskontrast for at få præcis det, du har brug for til din applikation
    • Placer dit præparat præcist ved at tilføje et glidende, vippende eller roterende polarisationsobjektbord
    • C-mountadapter til ZEISS Axiocam-kameraer inkluderet og kan udskiftes for at tilpasse ethvert spejlreflekskamera eller videokamera
Stemi 508-stereomikroskop
Udvalgte applikationer
  • Træ- og papirindustrien
  • Retsmedicinske undersøgelser
  • Tandpleje
  • Luftfartsindustrien
  • Numismatik
Stemi 508 doc-stereomikroskop
Udvalgte applikationer
  • Træ- og papirindustrien
  • Retsmedicinske undersøgelser
  • Anvendelse til hobby og privat
  • Botanik
Tekniske data
Grundstil Stand K; 310 x 200 x 35 mm
Forstørrelseskraft Frontoptik 5 Apo 0,63X FWD 127mm
Produkttype Stemi 508 Stereomikroskop med stativ K
Belysningstype CL 4500 LED og lysguide 2x med svanehals
Okular Øjenstykke