Få mere at vide
Carl Zeiss™ Stemi 508 doc Stereomicroscope with Stand K MAT
Beskrivelse
- 8:1-zoom tillader kan bringe detaljer op til 50x forstørrelse
- Udskiftelig optik tillader observation af et område på op til 122 mm
- Stemi 508 tilbyder bedre ergonomi end noget andet stereomikroskop af Greenough-typen
- Lav betragtningsvinkel på 35°giver en behagelig arbejdsstilling under lange arbejdsdage.
- Med ZEISS Stemi 508 observerer og dokumenterer du dine prøver nøjagtigt, som de er: rig på detaljer, skarp i fokus og fri for forvrængning eller farvekanter
- Robust allround-mikroskop til dagligt laboratoriearbejde og industrielle inspektioner
- Apokromatisk zoomoptik og effektiv undertrykkelse af forstyrrende lys giver dig et skarpt tredimensionelt billede uden forvrængning og farveskær.
- Visualiser objekter i synsfelter op til 122 mm
- Stor 8:1-zoom lader dig observere selv små strukturer i høj kontrast
- Brug udskiftelig apokromatisk frontoptik og okularer for at nå enhver forstørrelse mellem 2x og 250x
- Fordobl din opløsning, eller nyd godt af store arbejdsafstande op til 287 mm uden at gå på kompromis med den optiske kvalitet
- Stemi 508 er designet til store arbejdsmængder, ved at bruge holdbar og pålidelig mekanik
- Velafbalanceret 3D-indtryk: uanset om du zoomer kontinuerligt variabelt eller i reproducerbar tilstand ved at aktivere klikstop – billedet forbliver skarpt fokuseret over hele forstørrelsesområdet
- Lav betragtningsvinkel på 35°
- Ergonomisk design giver en behagelig arbejdsstilling under lange arbejdsdage
- Vælg mellem kompakte stativer til fleksible og stabile bomstandere, fra grundlæggende transmitteret lys til polarisationskontrast for at få præcis det, du har brug for til din applikation
- Placer dit præparat præcist ved at tilføje et glidende, vippende eller roterende polarisationsobjektbord
- C-mountadapter til ZEISS Axiocam-kameraer inkluderet og kan udskiftes for at tilpasse ethvert spejlreflekskamera eller videokamera
Stemi 508-stereomikroskop
Udvalgte applikationer
- Træ- og papirindustrien
- Retsmedicinske undersøgelser
- Tandpleje
- Luftfartsindustrien
- Numismatik
Stemi 508 doc-stereomikroskop
Udvalgte applikationer
- Træ- og papirindustrien
- Retsmedicinske undersøgelser
- Anvendelse til hobby og privat
- Botanik
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Stand K MAT and Ring Illuminator K LED |
| Grundstil | Stand base 310 x 200 x 35mm; Working surface 195 x 160mm |
| Forstørrelseskraft | Frontoptik 0,63X; Fremadgående hastighed 127 mm |
| Produkttype | Stemi 508 doc Stereomicroscope with Stand K MAT |
| Model- | Stemi 508 Stereomicroscope |
| Belysningstype | LED Ring K |