Få mere at vide
Electrothermal™ STEM RS1000 varme- og omrøringsreaktionsstation
Artikelnummer. 12759028
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5° til 150 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
12759028 Omgivende +5° til 150 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 12759028 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3663011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58400.00 DKK
    37882.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 20517.84 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bruges til at udføre en række applikationer fra simpel syntese i laboratoriet til proces Optimisation og Screening i industrien. Electrothermal™ Varme- og omrøringsreaktionsstation har 10 positioner, der kan programmeres til at køre samtidigt ved samme temperatur og omrøringshastighed.
  • 10-positions reaktionsstation
  • Designet til beholdere med en diameter på 24 mm/25 mm
  • Kan rumme beholdere med en diameter på 16 mm og andre med passende adapterhylstre
  • Prøvestørrelser fra 1 til 25 ml
  • Kontrolleret temperaturområde fra omgivende +5 °C til 150 °C
  • Kraftig omrøringshastighed fra 400 til 2000 rpm
  • Manuel og ekstern kontrol via RS232/RS485-interfaceportene
  • Kompakt fodaftryk for nem integration på en robotplatform
  • Lave driftsomkostninger for RS1000 som kun 300W strømforbrug.
Tekniske data
Holder 1 til 25 ml pr. position
Antal steder 10
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 150 °C
Opvarmningstid 15 minutter
Hastighed 400 til 2000 rpm
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Dimensioner (L x B x H) 80 x 150 x 305 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 300 w
Spænding 230 V
Watt 300 w
Frekvens 50/60 Hz