Få mere at vide
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 og RS-250 Reaction Station-tilbehør
Artikelnummer. p-7193078
Produkttype:
Lille volumen reagensglas (3 ml)
Reagensglas med lille volumen (1 ml)
Reducerende ærme
Tilbageløbshoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15487854
Brand: Cole-Parmer™ 3663086
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold din reaktionsstation kørende med disse dele og tilbehør.
  • Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250 serie reaktionsstationer
  • Vælg mellem et bredt udvalg af tilbehør, der passer til din reaktionsstation, herunder reaktionsbeholdere, prober og software
Tekniske data
Produkttype Reducerende ærme
Til brug med (applikation) Reagensglas med lille volumen (1 ml)
Til brug med (udstyr) Integritet 10, RS-200 og RS-250 reaktionsstationer