Få mere at vide
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 og RS-250 Reaction Station-tilbehør
Artikelnummer. 15487854
Skift visning
Produkttype:
Lille volumen reagensglas (3 ml)
Reagensglas med lille volumen (1 ml)
Reducerende ærme
Tilbageløbshoved
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15487854 Reducerende ærme Hver
15447854 Reagensglas med lille volumen (1 ml) Hver
15487844 Lille volumen reagensglas (3 ml) Hver
11806752 Tilbageløbshoved Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15487854 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3663086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4265.00 DKK
    3243.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 1021.11 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Hold din reaktionsstation kørende med disse dele og tilbehør.
  • Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250 serie reaktionsstationer
  • Vælg mellem et bredt udvalg af tilbehør, der passer til din reaktionsstation, herunder reaktionsbeholdere, prober og software
Tekniske data
Produkttype Reducerende ærme
Til brug med (applikation) Reagensglas med lille volumen (1 ml)
Til brug med (udstyr) Integritet 10, RS-200 og RS-250 reaktionsstationer