Få mere at vide
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 og RS-250 Reaction Station-tilbehør
Produkttype:
Lille volumen reagensglas (3 ml)
Reagensglas med lille volumen (1 ml)
Reducerende ærme
Tilbageløbshoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250 serie reaktionsstationer
- Vælg mellem et bredt udvalg af tilbehør, der passer til din reaktionsstation, herunder reaktionsbeholdere, prober og software
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lille volumen reagensglas (3 ml) |
| Til brug med (udstyr) | Integritet 10, RS-200 og RS-250 reaktionsstationer |
| Materiale | Glas |