Få mere at vide
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 og RS-250 Reaction Station-tilbehør
Artikelnummer. 11806752
Produkttype:
Lille volumen reagensglas (3 ml)
Reagensglas med lille volumen (1 ml)
Reducerende ærme
Tilbageløbshoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11806752
Brand: Cole-Parmer™ 3663058
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold din reaktionsstation kørende med disse dele og tilbehør.
  • Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250 serie reaktionsstationer
  • Vælg mellem et bredt udvalg af tilbehør, der passer til din reaktionsstation, herunder reaktionsbeholdere, prober og software
Tekniske data
Produkttype Tilbageløbshoved
Til brug med (applikation) Reflux/Inert Head til 6 x 56 mm Dry Block
Til brug med (udstyr) Til modellerne 42754/55/56