Få mere at vide
BD Biosciences™ Stamcellekontrol CD34+ fuldblodsproceskontrol (IVD)
Artikelnummer. 15805958
Skift visning
Mængde:
1 x 2,0 mL CD34+ lav, 1 x 2,0 mL CD34+ høj
Artikelnummer. Mængde
15805958 1 x 2,0 mL CD34+ lav, 1 x 2,0 mL CD34+ høj
1 options
Artikelnummer. 15805958 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 340991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Komplet proceskontrol i to niveauer til immunfænotypning og optælling af leukocytter ved flowcytometri.
  • Komplet proceskontrol i to niveauer til immunfænotypning og optælling af leukocytter ved flowcytometri.
  • Kontrol for antistoffarvning, lysering af røde blodlegemer (RBC), instrumentopsætning og ydeevne og dataanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar hætteglassene opretstående, tæt lukkede, ved 2 °C til 8 C, når °de ikke er i brug.
Koncentration CD34+ Lav ca. 10 celler/μ L, CD34+ Høj ca. 35 celler/μ L
Til brug med (udstyr) Flowcytometer
Tilsigtet brug Komplet proceskontrol i to niveauer til immunfænotypning og optælling af leukocytter ved flowcytometri.
Mængde 1 x 2,0 mL CD34+ lav, 1 x 2,0 mL CD34+ høj
Regulativ indskrivning IVD
Stabilitet Uåbnede hætteglas er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på hvert hætteglas og analyseark. Åbnede hætteglas er stabile i 12 termiske cyklusser (anvendelser), når de håndteres korrekt. Undgå unødvendige cyklusser med opvarmning og afkøling.