Få mere at vide
Bochem™ Stål zinked standard retortklemmer med kork
Diameter (metrisk):
120 mm
150 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Stativklemme |
| Materiale | Forzinket stål |
| Diameter (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Diameter (metrisk) indvendig | 120 mm |