Få mere at vide
Bochem™ Stål zinked standard retortklemmer med kork
Artikelnummer. p-8005031
Diameter (metrisk):
120 mm
150 mm
Artikelnummer. 10035010
Brand: Bochem™ 5482
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Stativklemme
Materiale Forzinket stål
Diameter (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) indvendig 120 mm