Få mere at vide
Bochem™ Ståltrådsnet
Dimensioner (L x B):
120 x 120 mm
200 x 200 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Keramisk Center | 85 mm |
| Dimensioner (L x B) | 120 x 120 mm |
| Form | Firkant |
| Type | Trådgaze med keramisk center |