Få mere at vide
R&L Enterprises™ Gaze af ståltråd
Artikelnummer. 12958950 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
125 x 125 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12958950 125 x 125 mm Pakke med 10
12968950 150 x 150 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12958950
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende støtte til bæger og andet glas under opvarmning på ringstandere og stativer. R&L Enterprises™ Steel Wire Gaze er en flad firkant fremstillet af stålnet.
  • Ikke-flossende kanter
  • Holdbar og langtidsholdbar
  • Fremragende varmefordeling
Tekniske data
Keramisk Center Keramisk Center
Dimensioner (L x B) 125 x 125 mm
Kanter Ikke-flossende
Mængde Pakke med 10 stk.
Form Firkant
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Stål
Type Gaze af tråd
Bredde (metrisk) 125 mm